Merck
GF57705161
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI295140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 577-051-61
L × Durchm.
1 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)