GF56322479
Duratec 750 machinable ceramic
sheet, thickness 25 mm, size 295 × 300 mm
Synonym(e):
DU603025
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 563-224-79
Größe
295 × 300 mm
Dicke
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)