Merck
GF56237418
Beryllium
foil, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter, purity 99.8%
Synonym(e):
BE000303, Glucinium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Be
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
9.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.8%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
1198 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 562-374-18
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
10 mm
10 mm
Dicke
0.5 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1278 °C (lit.)
Dichte
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Be]
InChI
1S/Be
InChIKey
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)