GF56107346
Silber
foil, 5m coil, thickness 0.0125mm, coil width 9mm, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG000241
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 561-073-46
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke × Breite
5 m × 0.0125 mm × 9 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable