Merck
GF56028933
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 75 × 100 mm, specification usp class vi
Synonym(e):
SI303201
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 560-289-33
Größe
75 × 100 mm
Dicke
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)