Merck
GF55067182
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 90 x 200mm, 0.10mm thickness
Synonym(e):
SN010300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 550-671-82
Größe × Dicke
90 mm × 200 mm × 0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)