Wichtige Dokumente
GF52882533
Blei
tube, 100mm, outside diameter 6.78mm, inside diameter 4.7mm, wall thickness 1.04mm, 99.9%
Synonym(e):
Blei
About This Item
Assay
99.9%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 528-825-33
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
L × Wandstärke
100 mm × 1.04 mm
AD × ID
6.78 mm × 4.7 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)