Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
MDL number:
eCl@ss:
38191301
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 525-914-62
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
4 mm × 0.0075 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?