GF51257897
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
200mm rod, 6.0mm diameter
Synonym(e):
CY247905
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 512-578-97
L × Durchm.
200 mm × 6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)