GF51221090
Carbon - vitreous - 3000c
foil, thickness 0.5 mm, size 12.5 × 12.5 mm, condition glassy carbon
Synonym(e):
VC000400
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 512-210-90
Größe
12.5 × 12.5 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)