Merck
GF50217577
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
FP323050
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 502-175-77
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)