GF49402919
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 19.05 mm, weight 200 pcs, tolerance ±0.25mm
Synonym(e):
PP306880
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 494-029-19
Durchmesser
19.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)