GF48641867
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonym(e):
ST311190
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 486-418-67
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.19 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable