Merck
GF47444980
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070350
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 474-449-80
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)