GF47424528
Palladium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.1μm, specific density 119.2μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Synonym(e):
Palladium, PD004500
About This Item
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 474-245-28
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
25 mm × 0.1 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)