GF47306651
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.38mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210340
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 473-066-51
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)