GF47005275
Platin
rod, 6.5mm, diameter 6.0mm, 99.99+%
Synonym(e):
Platinum, PT007961
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 470-052-75
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
6.5 mm × 6.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable