Merck
GF44087744
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), rod, diam. 25 mm, L 100 mm
Synonym(e):
FP347930
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 440-877-44
Länge
100 mm
Durchmesser
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)