Merck
GF43976920
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), fiber, tex number 22, L 1000 m, filament diameter 0.01mm
Synonym(e):
AR315722
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 439-769-20
Länge
1000 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)