Merck
GF43289635
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.05m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035350
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 432-896-35
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)