GF42413284
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.05 mm, size 270 × 270 mm, ohms/square 2
Synonym(e):
ES301955
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 424-132-84
Größe
270 × 270 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)