GF41724581
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU070271
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 417-245-81
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.015 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)