GF41407501
Kupfer
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.25μm, specific density 219.9μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonym(e):
Copper, CU004600
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 414-075-01
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.25 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable