GF41099306
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 10 m, coil width 315 mm
Synonym(e):
ES301061
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 410-993-06
Länge
10 m
Spiralbreite
315 mm
Dicke
0.006 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)