GF40934000
Aluminum-silicon alloy, Al65.7Si34.3
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonym(e):
AL156010
Empfohlene Produkte
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 409-340-00
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm