Merck
GF38941623
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 50 x 50mm, 0.70mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230330
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 389-416-23
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.70 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)