GF38501175
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 900 × 900 mm, natural
Synonym(e):
AM301051
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 385-011-75
Größe
900 × 900 mm
Dicke
0.06 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)