Merck
GF36865569
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Synonym(e):
NI030240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 368-655-69
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)