Merck
GF35225715
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Synonym(e):
AM396310
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 352-257-15
Gewicht
200 g
Farbe
black
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)