Merck
GF35079497
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 350-794-97
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)