Merck
GF32511305
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, half hard, light tight (lt)
Synonym(e):
CU070330
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 325-113-05
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)