Wichtige Dokumente
GF31792956
Chrom
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonym(e):
Chrom
About This Item
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 317-929-56
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.05 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)