GF26559513
Kohlenstoff
foil, 150x150mm, thickness 5.0mm, rigid graphite, medium grain size, 99.5%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.50%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 265-595-13
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
150 × 150 mm × 5.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable