GF26289939
Kupfer
mesh, 65x65mm, nominal aperture 0.2mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.0125mm, 118 wires/inch, open area 88%, electro-formed mesh
Synonym(e):
Copper, CU008720
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 262-899-39
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
0.0125 mm , 118 wires/inch
Größe × Nennmaschenweite × Dicke
65x65 mm × 0.2 mm × 0.004 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable