GF24827452
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
10m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 248-274-52
L × Durchm.
10 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)