GF24644842
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 4mm disks, 0.075mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (disks - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 246-448-42
Größe × Dicke
4 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)