Merck
GF24471693
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
200mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CZ057120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 244-716-93
L × Wandstärke
200 mm × 0.1 mm
AD × ID
1.0 mm × 0.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)