GF23750490
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, black
Synonym(e):
AM307918
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 237-504-90
Länge
200 mm
Durchmesser
25 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)