GF21953673
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU055140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 219-536-73
L × Durchm.
2 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)