Merck
GF21808290
Silber
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm
Synonym(e):
AG008710
About This Item
Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-082-90
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Nennmaschenweite
0.25 mm
Größe
100 × 100 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)