Merck
GF20810641
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 9.25mm, L 500 mm, wall thickness 0.375 mm
Synonym(e):
FP307090
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-106-41
Länge
500 mm
Wandstärke
0.375 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)