Merck
GF18853331
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50 x 50mm, 0.0125mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonym(e):
FE210210
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (hard
hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 188-533-31
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)