Merck
GF18492004
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.1m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT045150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 184-920-04
L × Durchm.
0.1 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)