Merck
GF18014970
Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Copolymer
(E-CTFE), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
Synonym(e):
FP331300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 180-149-70
Länge
0.5 m
Dicke
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)