Merck
GF17608529
Wolfram
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.003mm, 99.95%
Synonym(e):
Wolfram
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141747
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 176-085-29
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.003 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)