Merck
GF15999801
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
20m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 159-998-01
L × Durchm.
20 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)