Merck
GF15731221
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 4.8 mm, size 300 × 300 mm, condition stress relieved
Synonym(e):
ET313048
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 157-312-21
Größe
300 × 300 mm
Dicke
4.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)