GF15704209
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 300 x 300mm, 0.125mm thickness, hard
Synonym(e):
CU050250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 157-042-09
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)