Merck
GF15647676
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), nut, size m4, length 10 pcs, style hexagonal
Synonym(e):
FV30NU04
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Hersteller/Markenname
Goodfellow 156-476-76
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)