GF14203291
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070340
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 142-032-91
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)